安全性情報
1895-1AMP
Supelco
GLC-40 FAME Mix
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
別名:
脂肪酸メチルエステルMix
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 AMP
¥13,600
¥13,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 AMP
¥13,600
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥13,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
関連するカテゴリー
詳細
This quantitative mix is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl arachidate 25 wt. %
    Methyl behenate 25 wt. %
    Methyl palmitate 25 wt. %
    Methyl stearate 25 wt. %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1895-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)