テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 3 g crushed potato chips in 15 mL vial
SPME fiber: DVB/Carboxen/PDMS, 50/30 μm, StableFlex (57328-U)
extraction: headspace, 65 °C, 20 min, with stirring
desorption process: 3 min, 250 °C
column: SPB-1 SULFUR, 30 m × 0.32 mm I.D., 4.0 μm (24158)
inj. temp.: 250 °C
oven: 45 °C (1.5 min) to 250 °C at 12 °C/min, hold 10 min
detector: quadrupole mass spectrometer, m/z = 35-290 at 0.6 sec/scan
carrier gas: helium, 40 cm/sec
injection: Splitless/split, closed 2 min
liner: 0.75 mm liner
sample: 3g crushed potato chips in 15 mL vial
適合性
application for SPME
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPMEファイバー
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)