Merck
43858
Supelco
ヘプタン酸
analytical standard
別名:
エナント酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COOH
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43858-1ML:
43858-BULK:
43858-VAR:
43858-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
酪酸 analytical standard
Supelco
19215
酪酸
2-メチル酪酸 analytical standard
Supelco
49659
2-メチル酪酸
プロピオン酸 analytical standard
Supelco
94425
プロピオン酸
吉草酸 &#8805;99%
Sigma-Aldrich
240370
吉草酸
酢酸 analytical standard
Supelco
71251
酢酸
酪酸 &#8805;99%
Sigma-Aldrich
B103500
酪酸
Paolo Lorenzon et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(1), 146-160 (2015-01-09)
The type of neuronal activity required for circuit development is a matter of significant debate. We addressed this issue by analyzing the topographic organization of the olfactory bulb in transgenic mice engineered to have very little afferent spontaneous activity due
Tamar L Greaves et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(4), 2357-2365 (2014-12-06)
A high-throughput approach was developed in order to prepare and dry a series of protic ionic liquids (PILs) from 48 Brønsted acid-base combinations. Many combinations comprised an alkyl carboxylic acid paired with an alkyl amine. Visual screens were developed to
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes