蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
3.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
bp
102-103 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.0 °F
引火点(℃)
11.67 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19358-5ML:
19358-VAR:
19358-BULK:
19358-1ML:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック