蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 78 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.428
bp
237 °C (lit.)
237-238 °C
mp
15-17 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
21639-VAR:
21639-5ML:
21639-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック