Merck
07364
Supelco
Butyl hexanoate
analytical standard
別名:
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.414-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
07364-VAR:
07364-BULK:
07364-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)