詳細
mixture of cis and trans isomers
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)C(\C=C(/Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3
InChI Key
RLLPVAHGXHCWKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Sep-Pakアルミナ-Nカラムクリーンアップ前の液-液抽出(LLE)や低温沈殿、ならびに電子捕獲検出器(GC-ECD)を備えたガスクロマトグラフィーを用いた分析によるバージンオリーブ油サンプル[1]。
- 選択イオンモニタリング(SIM)モードで動作する質量分析(MS)と組み合わせた電子イオン化GCによる全血検体[2]。
- ポストカラム光誘導体化およびアセトニトリル化学発光ベース検出を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるトマトサンプル抽出物[3]。
- 超音波支援乳化抽出(UAEE)およびGC-陰イオン化学イオン化(NCI)MSによる水サンプル[4]。
- マトリックス固相分散(MSPD)およびGC-MSによるリンゴジュースサンプル。[5]
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.