Merck
BP1298
ピオグリタゾン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5-[[4-[2-(5-エチル-2-ピリジニル)エトキシ]フェニル]メチル]-2,4-チアゾリジンジオン 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
392.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChI Key
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pioglitazone hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pioglitazone Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ピオグリタゾン塩酸塩は PPAR γ作動薬およびチアゾリジンジオン(TZD)抗糖尿病薬です。ピオグリタゾンは 核受容体ペルオキシソーム増殖因子-活性化受容体γ(PPAR-γ)の選択的作動薬であり、PPAR -αに対しての弱い選択的作動薬です
    ピオグリタゾン塩酸塩は PPARγ作動薬およびチアゾリジンジオン(TZD)抗糖尿病薬です。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1298:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)