スキップする
1539905
USP
ピオグリタゾン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-[[4-[2-(5-エチル-2-ピリジニル)エトキシ]フェニル]メチル]-2,4-チアゾリジンジオン 一塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
392.90
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pioglitazone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChI key
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARG(5468)
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Pioglitazone hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pioglitazone and Metformin Hydrochloride Tablets
  • Pioglitazone Tablets
  • Pioglitazone and Glimepiride Tablets
Biochem/physiol Actions
ピオグリタゾン塩酸塩は PPAR γ作動薬およびチアゾリジンジオン(TZD)抗糖尿病薬です。ピオグリタゾンは 核受容体ペルオキシソーム増殖因子-活性化受容体γ(PPAR-γ)の選択的作動薬であり、PPAR -αに対しての弱い選択的作動薬です
ピオグリタゾン塩酸塩は PPARγ作動薬およびチアゾリジンジオン(TZD)抗糖尿病薬です。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Y0001520E6910PHR1632
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
pioglitazone
API family
pioglitazone
API family
-
API family
pioglitazone
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ピオグリタゾン 塩酸塩
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)