PHR1602
ロサルタンカリウム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-ブチル-4-クロロ-1-[[2′-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1′-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-イミダゾール-5-メタノール カリウム塩, 2-ブチル-4-クロロ-1-{[2′-(1H-テトラゾール-5-イル)(1,1′-ビフェニル)-4-イル]メチル}-1H-イミダゾール-5-メタノール 一カリウム塩, DuP 753, MK954, カリウム 5-(4′-((2-ブチル-4-クロロ-5-(ヒドロキシメチル)-1H-イミダゾール-1-イル)メチル)-[1,1′-ビフェニル]-2-イル)テトラゾール-1-イデ
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 867
traceable to Ph. Eur. Y0001062
traceable to USP 1370462
APIファミリー
losartan
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Losartan Potassium is a novel class of orally active, non-peptide angiotensin II (type AT1) receptor antagonist drug that can be used in the remedy of hypertension. It exhibits superior activity than many other peptide receptor antagonist drugs and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors owing to the high specificity, selectivity, and tolerability.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1602-1G-PW:
PHR1602-1G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック