Merck
E6910
Sigma-Aldrich
ピオグリタゾン 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, hepatic gluconeogenesis blocker
別名:
5-[[4-[2-(5-エチル-2-ピリジニル)エトキシ]フェニル]メチル]-2,4-チアゾリジンジオン 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
392.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ピオグリタゾン 塩酸塩, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Takeda
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChI Key
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピオグリタゾン塩酸塩は多形であり、I型およびII型で構成されます。チアゾリジンジオングループに属する経口抗糖尿病薬です。
アプリケーション
ピオグリタゾン塩酸塩は、次の用途で使用されています。
  • 食餌誘導性肥満(DIO)C57BL/6系マウスにおけるインスリン分解酵素(IDE)の調節に対するその作用を研究する目的で、マウスモデルへの投与および肝細胞腫細胞株の処理を行うために。
  • Goto-Kakizaki(GK)2型糖尿病ラットから採取した心室筋細胞の短縮およびカルシウム輸送に対するその作用を分析することを目的とした薬物の調製に。
  • TOMM40-、APOE-およびAPOC1-mRNAのレベルに対するその作用を調べる目的で、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体γ(PPARγ)アゴニストでHepG2細胞を処理するために。
生物化学的/生理学的作用
ピオグリタゾン塩酸塩は PPAR γ作動薬およびチアゾリジンジオン(TZD)抗糖尿病薬です。ピオグリタゾンは 核受容体ペルオキシソーム増殖因子-活性化受容体γ(PPAR-γ)の選択的作動薬であり、PPAR -αに対しての弱い選択的作動薬です
ピオグリタゾン塩酸塩は、通常、2型糖尿病の治療に使用されます。肝糖新生に対する阻害能があります。
特徴および利点
この化合物は武田薬品によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E6910-50MG:
E6910-10MG:
E6910-VAR:
E6910-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preferential solvation of pioglitazone hydrochloride in some binary co-solvent mixtures according to the inverse Kirkwood-Buff integrals method
Li X, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 110, 218-226 (2017)
Chin-Hsiao Tseng
Gynecologic oncology, 131(1), 135-139 (2013-07-24)
The association between pioglitazone and ovarian cancer has not been studied. The reimbursement databases of all Taiwanese patients with a diagnosis of diabetes and under oral anti-diabetic agents or insulin from 1996 to 2009 were retrieved from the National Health
The effects of PPAR gamma on the regulation of the TOMM40-APOE-C1 genes cluster
Subramanian S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1863(3), 810-816 (2017)
Regulation of insulin-degrading enzyme activity by obesity-associated factors and pioglitazone in liver of diet-induced obese mice
Wei X, et al.
PLoS ONE, 9(4), e95399-e95399 (2014)
Effects of Pioglitazone on Ventricular Myocyte Shortening and Ca2+ Transport in the Goto-Kakizaki Type 2 Diabetic Rat.
Salem K A, et al.
Physiological Research, 67 (2018)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research