certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000647
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
APIファミリー
benzophenone
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzophenone is widely used in the manufacture of cosmetics and pharmaceuticals for its UV rays absorbing and fragrance retention abilities. Due to its ability to absorb ultraviolet radiations harmful in the form of UVA (320-400 nm) and UVB (290-320 nm), it is effective against skin disorders and skin cancer. It is used in the synthesis of antihistamines, hypnotics, and insecticides and is present as a potential impurity in diphenhydramine hydrochloride, phenytoin bulk powder, and phenytoin dosage forms.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1204-1G:
PHR1204-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック