テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: white wine + 25% NaCl
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min, 40 °C (headspace)
desorption process: 3 min at 290 °C
column: VOCOL, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven: 40 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.: 290 °C
detector: GC-MS, quadrupole, m/z = 31-240
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: splitless/split, closed 1 min
liner: 0.75 mm liner
sample: white wine
適合性
application for SPME
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPMEファイバー
Standard
移動相成分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)