Merck
57906-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥83,400
¥83,400
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥83,400
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
¥83,400
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
製品名
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber
物質
metal alloy fiber
plain light blue hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガスおよび低分子量化合物用(分子量30~225)
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
プロトコル
定量的SPME法の開発
Developing a Quantitative SPME Method