スキップする
08375
ヘキサン酸エチル
analytical standard
別名:
カプロン酸エチル, カプロン酸エチルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥12,800
この商品について
化学式:
CH3(CH2)4COOC2H5
CAS番号:
分子量:
144.21
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-640-3
Beilstein/REAXYS Number:
1701293
MDL number:
¥12,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.406-1.408, n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl hexanoate, an ester, is a volatile aroma and fragrance compound which impacts the quality and flavor of wine, beer and Japanese sake.[1]
Application
Ethyl hexanoate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wine and beer samples by chromatography based techniques.[1][2]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
W243906W243914W270814
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher, natural
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99%
format
neat
format
-
format
-
format
-
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤0.2% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヘキサン酸エチル
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
適用法令
第二種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)