蒸気密度
2.1 (vs air)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
842 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
23 %
屈折率
n20/D 1.343 (lit.)
n20/D 1.344
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- blood and urine by headspace in-tube extraction gas chromatography-mass spectrometry (HS-ITEX-GC−MS)
- Brazilian sugar-cane spirit by high-resolution gas chromatography (HRGC)
- pharmaceutical excipients using HS-GC-MS operating under scan mode and selected ion monitoring (SIM) mode
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06547-5ML:4548173362267
06547-VAR:
06547-1ML:
06547-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック