安全性情報
854985
Supelco
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 2 mL vial (standard opening)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps [black polypropylene hole cap, thread 8-425, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening)] are available for use with sealing septa. Polypropylene caps have a maximum temperature of 135° C. The PTFE/silicone septum can be used with most organics (until pierced) and is not recommended for chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)