57177
¥12,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
1 of 10
Supelco
57183
ポリエチレン(PE)製フリット、多孔性、孔径20μm
57176
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
57026
57181
57022
空SPEチューブ (フリッツ無)
57242
57020-U
SPEチューブアダプター
57088
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPEチューブ
57118-U
57178
polypropylene
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
pk of 20
solid phase extraction (SPE): suitable
20 mL
20 μm
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
54223-U
57184
55234-U
Supel™ QuE
57098
メス型ルアーキャップ
54258-U
大容量SPEリザーバー
97727-U
C18 球状シリカゲル