Merck
57246-U
Supelco
ステンレス製フリット, 20 μm, 多孔質
for use with 6mL polypropylene SPE tubes, pk of 60
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
包装
pk of 60
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 6mL polypropylene SPE tubes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2