安全性情報
57088
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPEチューブ
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
54 EA
¥36,000
¥36,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
54 EA
¥36,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥36,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 250 mg
包装
pk of 54
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
100 m2/g
容量
3 mL
マトリックス活性基
carbon phase
粒径
120-400 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラファイト処理ノンポーラスカーボン
保持メカニズム:逆相
サンプルとマトリックスの適合性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
  • 表面積:100 m2/g;粒径:120/400 mesh
  • 逆相条件で使用した場合、非極性と極性の両方のマトリックスにおいて、極性と非極性の有機化合物に対して極めて高い親和性を示します。
  • カーボン表面は、6角形の環状構造が相互に結合し、重なってグラファイトシートを形成しています。
  • カーボン相はノンポーラスであるため、吸着の際に分析対象物が固相の細孔に分散する必要がなく、迅速な処理が可能です。
  • 独立した研究者が、ENVI-Carbは、地下水、果物、野菜などの様々なマトリックスから200種類を超える農薬のサンプルを迅速に調製するのに極めて有用であることを明らかにしています。
固相抽出装置では、試料の採取と濃縮にガラスバイアル又はガラス管を使用します。吸着剤によっては、SPEチューブを使用した場合などの小さなSPEカートリッジと比べて、多量の脱着が必要になることがあります。[1]
アプリケーション
Supelclean ENVI-Carb SPE チューブが、グリコスフィンゴ脂質のグリカン部分の、セラミド、塩、および界面活性剤からの分離に使用されました。[2]植物エキスからのウリジン二リン酸(UDP)糖の抽出と、試料の複雑さの低減にも利用されました。[3]
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
MU57088:
57088:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert Behmüller et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3229-3237 (2014-03-19)
An analytical workflow was developed for the absolute quantification of uridine diphosphate (UDP)-sugars in plant material in order to compare their metabolism both in wild-type Arabidopsis thaliana and mutated plants (ugd2,3) possessing genetic alterations within the UDP-glucose dehydrogenase genes involved
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
関連コンテンツ
固相抽出により、クロマトグラフィー分析用のサンプルが精製され、データ品質が向上し、分析カラムが保護されます。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Can this be used for the detection of polyaromatic hydrocarbon, phthalates, and pfas in human blood samples.
    1 回答
    1. SPE tubes have been used in blood sample preparation for subsequent analysis of various organic impurities. Please contact technical service at your location for more in-depth assistance with your specific application.
      役に立ちましたか?
  4. How many SPE tubes will be in a pack
    1 回答
    1. As listed on product detail page, it is a package of 54.
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー