Merck
57176
Supelco
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
volume 12 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥10,900
¥10,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥10,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥10,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene
詳細
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
12 mL
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エンプティSPEチュ-ブにはお手持ちのSPEを充填してご使用ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)