安全性情報
57064
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥20,100
¥20,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥20,100
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥20,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
認証
suitable for ISO 25101
製品種目
Supelclean
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 30 ea
標識化の程度
17% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
PFAS testing
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液試料(飲用水、地下水、廃水)
  • ポリメリック結合、オクタデシル基(C:17%)、エンドキャップ有り
  • 水系環境サンプル中に含まれる汚染物質の分離、抽出、濃縮に優れています。
  • カ-ボン含有率が 17%と高いため、捕集容量および回収率が高められています
  • また、高いカ-ボン含有率により、極端なpH条件にも高い耐久性を示します。
  • 廃水サンプルからの除草剤や殺菌剤、農薬の抽出に用いられます。
固相抽出装置ではサンプルの採取と濃縮にガラスバイアルまたはチューブを使用します。吸着剤には、SPEチューブを用いるような小さなSPEカートリッジより大きな脱着容積を必要とするものがあります。[1]
アプリケーション
スペルクリンENVI-18 SPEチューブはSPEで海岸堆積物サンプルを洗浄するために使われました。[2]これはアトラジンの分解生成物の同定に使用されました。[3]
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57064:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Na Ta et al.
Journal of hazardous materials, 138(1), 187-194 (2006-07-11)
The present study investigates the degradation of atrazine (2-chloro-4-(ethyl amino)-6-isopropyl amino-s-triazine) in aqueous solution by a developed new method, namely by means of a microwave-assisted electrodeless discharge mercury lamp (MW-EDML). An experimental design was conducted to assess the influence of
Sandrine Paissé et al.
FEMS microbiology ecology, 66(2), 295-305 (2008-09-23)
The bacterial diversity of a chronically oil-polluted retention basin sediment located in the Berre lagoon (Etang-de-Berre, France) was investigated. This study combines chemical and molecular approaches in order to define how the in situ petroleum hydrocarbon contamination level affects the
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE