安全性情報
505706
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPEチューブ
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥27,600
¥27,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥27,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥27,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
特徴
endcapped
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
標識化の程度
17% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液試料(飲用水、地下水、廃水)
  • ポリメリック結合、オクタデシル基(C:17%)、エンドキャップ有り
  • 水系環境サンプル中に含まれる汚染物質の分離、抽出、濃縮に優れています。
  • カ-ボン含有率が 17%と高いため、捕集容量および回収率が高められています
  • また、高いカ-ボン含有率により、極端なpH条件にも高い耐久性を示します。
  • 廃水サンプルからの除草剤や殺菌剤、農薬の抽出に用いられます。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
505706:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
質問
  1. Is a pump necessary for extraction using the Supelclean™ ENVI™-18 SPE Tube?
    1 回答
    1. The Visiprep Manifold for extraction using solid phase extraction (SPE) tubes requires a vacuum pump, such as the KNF Laboport® mini pump, along with the SPE Vacuum Trap Kit, product 57120-U. Additionally, there are alternative methods for using SPE tubes. For instance, if processing only a few SPE samples, a Single SPE Tube Processor, 57080-U, is available. Moreover, if processing many samples, a centrifuge can be used for processing the SPE tubes. It is important to note that letting the conditioned tubes dry out should be avoided, as this would necessitate repeating the conditioning process.