Merck
80-207
Supelco
GCによる水中のPAHs分析、 PTE-5 、 SPE処理、Supelclean ENVI-18使用
suitable for GC, application for SPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: water spiked with PAHs
SPE tube/cartridge: Supelclean ENVI-18, 500 mg/6 mL (57064)
condition: 2 x 6 mL toluene:methanol (10:1); 6 mL methanol; 6 mL DI water
sample addition: 250 mL water sample at 10 mL/min
drying: 10 min under vacuum
elution: 2 x 1 mL toluene:methanol (10:1)
column: 5% phenyl polysiloxane, 30m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm film (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 70 °C (2 min) to 280 °C at 8 °C/min
detector: FID, 310 °C
carrier gas: helium
injection: 1 μL
適合性
application for SPE
アプリケーション
environmental
food and beverages
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Dibenz[a,h]anthracene
    Benz[a]anthracene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
SPEチューブまたはプレート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)