安全性情報
57144-U
Supelco
Supelcleanヤシ殻炭SPEチューブ
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
別名:
炭素 SPE カートリッジ、6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥36,900
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥36,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 2 g
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
charcoal bonding
アプリケーション
food and beverages
関連するカテゴリー
詳細
保持機構:逆相
試料マトリックスの親和性:水溶液(飲用、地下水、排水)
  • 粒子サイズ:80~120メッシュ
  • EPA Method 521(「大容量注入と化学イオン化タンデム質量分析(MS/MS)を用いた固相抽出およびキャピラリーカラムガスクロマトグラフィーによる飲料水中のニトロソアミンの測定」)専用に開発されました。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57144-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Does the QA recovery test method adhere to EPA method 521?
    1 回答
    1. The SPE testing method for NDMA and NDBA recovery resembles the EPA 521 method, but it uses FID instead of MSMS detection