安全性情報
57063
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
54 EA
¥28,800
¥28,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
54 EA
¥28,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥28,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 54 ea
標識化の程度
17% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液試料(飲用水、地下水、廃水)
  • ポリメリック結合、オクタデシル基(C:17%)、エンドキャップ有り
  • 水系環境サンプル中に含まれる汚染物質の分離、抽出、濃縮に優れています。
  • カ-ボン含有率が 17%と高いため、捕集容量および回収率が高められています
  • また、高いカ-ボン含有率により、極端なpH条件にも高い耐久性を示します。
  • 廃水サンプルからの除草剤や殺菌剤、農薬の抽出に用いられます。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57063:
57063-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhan Zhang et al.
Genes, 10(4) (2019-03-31)
Sugar accumulation is a critical event during grape berry ripening that determines the grape market values. Berry cells are highly dependent on sugar transporters to mediate cross-membrane transport. However, the role of sugar transporters in improving sugar accumulation in berries
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.