安全性情報
52615-U
Supelco
Discovery® DSC-18Lt SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥36,000
¥36,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥36,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥36,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
品質水準
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
標識化の程度
11% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(生体液、水試料)
  • モノメリック結合、オクタデシル基(C:11%)、エンドキャップ有り
  • 中程度の極性を有する疎水性分子の保持力に優れています。
  • DSC-18では強力に吸着し過ぎる大型疎水性分子の溶出に有効です。
  • 生体試料分析での医薬品代謝物の分離に用いられます。
  • 保持力が低いこの固定相は、弱い有機溶媒を少量使用して疎水性化合物を迅速に脱離するのに使用します
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52615-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.