¥81,700
おすすめの製品
製品名
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
19.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
2.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis RP-Amideは、カラムブリードが非常に少ない新世代の極性基導入型 (EPG) 固定相で、極性化合物のHPLC分析やLC-MS分析において、直交する選択性を提供し、高い分離能を発揮します。Ascentis RP-Amideは、極性基導入型固定相HPLCカラムの第一候補です。
アプリケーション
- 高性能液体クロマトグラフィーにおけるペプチドとタンパク質の分離のための混合モード固定相の調製: 混合モード固定相の開発における Ascentis® RP-Amide HPLC カラムの応用を強調し、多様な生化学化合物の取り扱いにおけるその汎用性と、医薬品およびプロテオーム研究の進歩におけるその極めて重要な役割をさらに実証します(Alharthi et al., 2022)。
- シーケンシャル注入クロマトグラフィーにおける融合コアカラムを使用したスルホンアミドのクロマトグラフィー分離への固相抽出のオンラインハイフネーション: 環境分析、特に複雑なマトリックス中の汚染物質の検出における Ascentis® RP-Amide HPLC カラムの有効性を示します。この研究は、カラム′の堅牢性と高解像度機能を強調しており、環境研究室で非常に貴重であることを示しています(Batista et al., 2015)。
- 結合分離技術による子宮内膜がんにおけるゼアラレノンとその代謝物の測定: 臨床研究、特にがん診断におけるバイオマーカーの高感度かつ正確な測定における Ascentis® RP-Amide HPLC カラムの重要な役割を示します。極性化合物に対するカラム′の優れた保持は、正確な生物医学分析に不可欠であることが証明されています(Gadzała-Kopciuch et al., 2011)。
特徴および利点
- 極性化合物に対する優れた保持とピ-ク形状
- 水系100%適合
- 極めて低いブリ-ド、LC-MS適合
- 独自の選択性
法的情報
アプリケーション
ガードカートリッジ
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ポリフェノールカテキン類の分析用標準物質と、それら類縁化学構造物質分離向けHPLCカラム
Reference Standards for Analyzing Polyphenol Catechins
プロトコル
Mass Spectral Column Bleed in Nitrogen-Containing Polar-Embedded HPLC Stationary Phases
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ