Merck
G005698
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 20 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
The Ascentis RP-Amide is shown to be suitable for the analysis of fat soluble vitamins, alpha tocopherol (vitamin E) and cholecalciferol (vitamin D3 ).
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Vitamin D3 solution, 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (±)-α-Tocopherol, analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)