製品名
Discovery® RP-AmideC16 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L60
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
標識化の程度
11% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
200 m2/g
表面被覆率
2.6 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
アプリケーション
- 高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出(HPLC-DAD)による測定で、クロサンテル、レバミゾール、アザコナゾールなどの医薬品中の不純物を分離。[1]
- LCと蛍光検出(FLD)を組み合わせた測定で、食品サンプル中のビタミンB6を分離。[2] HPLCと紫外線(UV)検出による同定中で、Lathyrus L. taxa (レンリソウ)の成熟種子中のビタミンCおよび他の可溶性ビタミンを分離。[3]光ダイオードアレイ(PDA)検出器と組み合わせたHPLCによる測定で、静脈内輸液未混合液中のジドブジンを他の医薬品と共に分離。[4]
特徴および利点
- 極性化合物の優れた保持および分離能
- C18と比べて独自の選択性
- 優れたピ-ク形状と分離効率
- C18カラムよりも低い疎水性
- 水系100%移動相で使用可能
法的情報
アプリケーション
ガードカートリッジ
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
505013:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separations of Tetracycline Antibiotics by Reversed Phase HPLC, Using Discovery Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for SPE, application for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ