59660U
59660-U
別名:
Supelguardガードカートリッジホルダー
¥24,700
在庫あり詳細
1 of 10
Supelco
21150AST
55205
直結式ホルダー
505129
Discovery® C18 Supelguardガードカートリッジ
505137
53500-U
Ascentis® Express ガードカートリッジホルダー
504262
直結式(スイベル型)ホルダー
59563
SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Cartridge
581373-U
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ
504971
Discovery® C18 HPLCカラム
504955
単独型ホルダー, Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
100
pkg of 1 ea fittings included
HPLC: suitable
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
HPLCカラム
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 6
54987
単独型ホルダー(PEEKカプラー付き)
66841-U
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
59541-U
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 スペルガードカートリッジ
565371-U
Ascentis® RP-Amide Supelguardガードカートリッジ
54986
PEEKカプラーの代用品
59564
SUPELCOSIL™ LC-18 スペルガード カートリッジ
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon