Merck
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(±)-α-トコフェロール
analytical standard
ビタミンD3 溶液
1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
CONDITIONS
column
Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase
acetonitrile
flow rate
2.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 215 nm
injection
20 μL
詳細
アナリシスノート
The Ascentis RP-Amide is shown to be suitable for the analysis of fat soluble vitamins, alpha tocopherol (vitamin E) and cholecalciferol (vitamin D3 ).