安全性情報
565322-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
RP-アミド逆相クロマトグラフィーカラム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥81,700
¥81,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥81,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥81,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
製品名
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
19.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
2.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AscentisカラムファミリーはSupelcoの科学者達が開発した第4世代のHPLCカラム技術です。Ascentisは孔径100Åの高純度シリカ(粒径は3、5、10 μm)に官能基を結合させています。カラムは低分子用として設計されており、マイクロカラム(内径1.0 mm)から調製用(内径50 mm)まで揃っています。ファミリーにはC18、C8、Phenyl、Siに加えて、極性基導入型であるRP-Amideがあります。
Ascentis RP-Amideは、カラムブリードが非常に少ない新世代の極性基導入型 (EPG) 固定相で、極性化合物のHPLC分析やLC-MS分析において、直交する選択性を提供し、高い分離能を発揮します。Ascentis RP-Amideは、極性基導入型固定相HPLCカラムの第一候補です。
アプリケーション
  • 高性能液体クロマトグラフィーにおけるペプチドとタンパク質の分離のための混合モード固定相の調製: 混合モード固定相の開発における Ascentis® RP-Amide HPLC カラムの応用を強調し、多様な生化学化合物の取り扱いにおけるその汎用性と、医薬品およびプロテオーム研究の進歩におけるその極めて重要な役割をさらに実証します(Alharthi et al., 2022)。
  • シーケンシャル注入クロマトグラフィーにおける融合コアカラムを使用したスルホンアミドのクロマトグラフィー分離への固相抽出のオンラインハイフネーション: 環境分析、特に複雑なマトリックス中の汚染物質の検出における Ascentis® RP-Amide HPLC カラムの有効性を示します。この研究は、カラム′の堅牢性と高解像度機能を強調しており、環境研究室で非常に貴重であることを示しています(Batista et al., 2015)。
  • 結合分離技術による子宮内膜がんにおけるゼアラレノンとその代謝物の測定: 臨床研究、特にがん診断におけるバイオマーカーの高感度かつ正確な測定における Ascentis® RP-Amide HPLC カラムの重要な役割を示します。極性化合物に対するカラム′の優れた保持は、正確な生物医学分析に不可欠であることが証明されています(Gadzała-Kopciuch et al., 2011)。
特徴および利点
  • 極性化合物に対する優れた保持とピ-ク形状
  • 水系100%適合
  • 極めて低いブリ-ド、LC-MS適合
  • 独自の選択性
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
565322-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express