安全性情報
47088-U
Supelco
F.A.M.E. Column Evaluation Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl cis-11-eicosenoate
    Methyl heneicosanoate
    Methyl laurate
    Methyl linolenate
    Methyl oleate
    cis-11-Octadecenoic methyl ester
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47088-U:4548173230351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bruna Jardim Quintanilha et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 39(2), 554-562 (2019-03-20)
High-fat diet increase two to three times the plasma lipopolysaccharide (LPS) levels and induce subclinical inflammation. Diet can modify gene expression due to epigenetic processes related to MicroRNAs (miRNAs). MicroRNAs (miRNAs) play important role in the post-transcriptional mechanisms involved in