Merck
41577
Supelco
7-エトキシクマリン
analytical standard
別名:
7-エトキシ-1-ベンゾピラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥16,000
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥16,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O3
CAS番号:
分子量:
190.20
Beilstein:
146200
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
CYP2B6の基質です。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
41577-VAR:
41577-BULK:
41577-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)