スキップする
46121
レゾルフィンエチルエーテル
suitable for fluorescence, ≥95% (UV)
別名:
7-エトキシ-3H-フェノキサジン-3-オン, O7-エチルレゾルフィン, エトキシレゾルフィン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥91,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO3
CAS番号:
分子量:
241.24
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
225973
¥91,400
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (UV)
form
solid
mp
223-225 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 464 nm; λem 540 nm in methanol(lit.), λex 571 nm; λem 585 nm in dealkylase(lit.)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
InChI key
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
Application
7-エトキシレゾルフィン(7-ER)は、ERODアッセイでエトキシレゾルフィン-O-デエチラーゼの触媒活性をモニタリングするための環境毒性試験に使用される基質です。 ERODアッセイは、生体異物代謝酵素であるシトクロムP-450 (CYP) 1A1の誘導をモニタリングし、アリール炭化水素(Ah)受容体に結合する物質への野生生物の曝露に関して広く使用されているバイオマーカーです。ERODアッセイにより、外因性化学物質によるシトクロムP450依存性モノオキシゲナーゼ(特にCYP1Aサブファミリー)の受容体媒介性誘導のエビデンスが得られます。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Other Notes
ミクロソ-ムのシトクロムP-450のミクロ蛍光分析に用いるデアルキラ-ゼ基質[1][2]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E3763M1544B1532
assay
≥95% (UV)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)