スキップする
E1379
7-エトキシクマリン
≥99.45% (HPLC), CYP450 substrate, powder
別名:
7-エトキシ-1-ベンゾピラン-2-オン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥5,030
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥14,700
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥44,700
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥55,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H10O3
CAS番号:
分子量:
190.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
250-429-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
146200
Assay:
≥99.45% (HPLC)
Form:
powder
¥5,030
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
7-エトキシクマリン,
assay
≥99.45% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
88-90 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-エトキシクマリンは、組換えP450の機能活性の研究に使用されています。また、in vitro S-ワルファリン7-ヒドロキシル化および高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析の内部標準としても使用されています。
Biochem/physiol Actions
7-エトキシクマリンは、チトクロームP450基質です。[1]
CYP2B6の基質です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
UC283A9861D7910
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99.45% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
mp
88-90 °C (lit.)
mp
204-205 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-エトキシクマリン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello, there is no storage temperature information on the CofA, SDS, or product label for product E1379, 7-Ethoxycoumarin. Can you please confirm? Thank you
    1 回答