This product is not tested for solubility in DMSO. However, various sources state this compound is soluble in DMSO. The exact concentration is not determined.
93979
ウンベリフェロン
suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
別名:
7-ヒドロキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ヒドロキシクマリン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.)
230-234 °C
溶解性
dioxane: soluble
ethanol: soluble
蛍光検出
λex 325 nm; λem 452 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
適合性
suitable for fluorescence indicator
SMILES記法
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI Key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93979-VAR:
93979-BULK:
93979-25G:
93979-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック