Merck
H6029
Sigma-Aldrich
7-ヒドロキシクマリン β-D-グルクロニド ナトリウム塩
≥95% (HPLC)
別名:
ウンベリフェリル β-D-グルクロニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NaO9
CAS番号:
分子量:
360.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
不純物
5% water (Karl Fischer)
white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI Key
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
生物化学的/生理学的作用
7-エトキシクマリンおよびクマリンの代謝産物です。in vitroでの代謝研究における薬物動態スタンダ-ドとして有用です。
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H6029-1MG:
H6029-5MG:
H6029-BULK:
H6029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Steensma et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 24(9), 893-907 (1994-09-01)
1. The metabolism of 50 microM 7-ethoxycoumarin and 50 microM [3-14C]coumarin has been studied in precision-cut liver slices from the male Sprague-Dawley rat, female DBA/2 mouse, male Dunkin-Hartley guinea pig, male Cynomolgus monkey and man. 2. In liver slices from