スキップする
E3763
レゾルフィンエチルエーテル
≥98% (TLC), CXPIA1/2 substrate, powder
別名:
7-エトキシ-3H-フェノキサジン-3-オン, O7-エチルレゾルフィン, エトキシレゾルフィン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥27,000
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥89,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO3
CAS番号:
分子量:
241.24
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
225973
¥27,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
レゾルフィンエチルエーテル, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
activity assay: suitable
color
orange to red
mp
223-225 °C (lit.)
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
InChI key
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
General description
レソルフィンエーテルは様々なシトクロムP(CYP)アイソフォームのマーカーあるいは基質として使用されます。レソルフィンエチルエーテルは3-メチルコラントレン処理動物のミクロソームによって代謝される好ましいレソルフィンエーテルです。
チトクロムP450関連酵素CXPIA1/2の蛍光基質です。
レソルフィンはレサズリンの還元産物で、Alamar Bluとも呼ばれます。長波長において蛍光を呈し、そのヒドロキシル基における修飾に柔軟性があります。
研究分野:細胞シグナリング
Application
レソルフィンエチルエーテルは、アリールアルキルおよびイソチオシアン酸アルキルおよびそれらのグルタチオン、システインおよび A'-アセチルシステイン抱合体が阻害剤である場合のシトクロムP450イソ酵素1A1および1A2の脱アルキル化活性の研究に適しています。レソルフィンエチルエーテルは、シトクロムP450活性(CYP1A1)のエトキシレソルフリン-O-デエチラーゼ(EROD)活性の研究に適しています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
46121R3257B1532
description
≥98% (TLC), powder
description
suitable for fluorescence, ≥95% (UV)
description
redox indicator
description
CYP450 substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (UV)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
alcohols: soluble, DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
water: 1 mg/mL, opaque
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E3763-5MG-PW: + E3763-BULK: + E3763-VAR: + E3763-1MG: + E3763-1MG-PW: + E3763-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the solution stability of E3763?
    1 回答
    1. It is recommended to prepare solutions fresh.