Merck
UC283
7-ヒドロキシクマリン スルファート カリウム塩
≥95% (HPLC)
別名:
2-オキソ-2H-1-ベンゾピラン-7-イル-スルファート カリウム塩, 7-スルホオキシ-2-オキソ-2H-1-ベンゾピラン カリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H5KO6S
分子量:
280.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
204-205 °C
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−70°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
Application
クマリンphase II代謝産物
本製品は、クマリン代謝物のアッセイに使用できます。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Preparation Note
7-ヒドロキシクマリン硫酸カリウム塩は、水とメタノールにやや溶けやすい性質があります。
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
UC283-5MG: + UC283-VAR: + UC283-BULK: + UC283-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)