Merck
29539-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
別名:
Tenax® TA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥197,000
¥197,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥197,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥197,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Tenax® TA, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, 60/80 mesh, preconditioned, pkg of 10 ea
物質
glass TD tube
品質水準
認証
EPA TO-1,IP-1B
詳細
Sealed with TDS3 Storage Container
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA
粒径
60/80 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。 Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. 詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • インチューブ抽出針を逆相ガスクロマトグラフィーカラムとして使用した吸着剤材料の特性評価。: 吸着剤材料の特性評価における Tenax® TA の革新的な用途について説明し、吸着剤の物理化学的特性に関する洞察を提供します(Barajas XLO et al., 2017 doi:10.1002/jssc.201601198)。
  • 自動濃縮システムと組み合わせた窓なし VUV ランプ単一光子イオン化 TOFMS による都市固形廃棄物焼却炉の排ガス中の微量塩素化ベンゼンのオンライン監視。: 環境の安全性とコンプライアンスにとって極めて重要な、産業環境における有害大気汚染物質の継続的なモニタリングのために Tenax® TA を統合した高度なシステムの詳細(Liu et al., 2016 doi:10.1016/j.talanta.2016.09.026)。
法的情報
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29539-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is the weight of the adsorbent bed for Tenax® TA (29539-U)?
    1 回答
    1. The weight of the adsorbent bed in 29539-U is 0.186 grams.