Merck
25097-U
Supelco
TDS3保存容器
greener alternative
for use with PerkinElmer ATD-50, ATD-400, Turbomatrix, for use with Markes International Unity
別名:
透明型TDS3保存容器、3.5インチ×1/4インチ 6 mmチューブ用
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,560
¥7,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,560
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥7,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
TDS3内外径×長さ
1/4 in. × 3 1/2 in. (8.9 cm)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Markes International Unity
for use with PerkinElmer ATD-50, ATD-400, Turbomatrix
for use with Thermal Desorption Tubes
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
熱脱離のサンプル前処理を簡略化するにはTDS3保存・サンプリングシステムをお使いください。TDS3保存容器は、使用前のチュ-ブやサンプル吸着後のチュ-ブのいずれにおいても、サンプルを高品位に維持します。オプションのサンプリングキャップを付けることで、TDS3保存容器は、便利なチュ-ブホルダ-になり、サンプリング用ポンプを簡単にチュ-ブに接続できるようにします。
法的情報
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.