Merck
20896-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,300
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,300
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., preconditioned, 35-60 mesh, pkg of 1 ea
物質
glass TD tube
認証
EPA TO-1,IP-1B
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
粒径
35-60 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Eclipse Air Tube Desorber
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Each Tenax® TA sampling tube is made of glass. It is individually numbered, thermally conditioned, and batch tested for back-pressure and background. These prepacked Standard Sampling Tubes are sealed in exclusive storage containers. They incorporate a glass frit at the inlet, which increases their performance. They measure: O.D. × I.D. × L. 6 mm × 4 mm × 4.5 in.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
20896-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3