安全性情報
24707
Supelco
2 mL標準口径バイアル用インサート、内径4.6 mm
volume 0.15 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥16,400
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
conical clear glass (with bottom spring)
詳細
bottom spring
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
5 mm × 30 mm
容量
0.15 mL
適合性
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリマー脚付きガラス円錐インサートは、基本的にさまざまな実験目的の標準混合物を収容するために使用されます。[1]
アプリケーション
たんぱく質の加水分解、o-フタルアルデヒド誘導体化、定量的アミノ酸分析で用いられる汎用UV可視高速液体クロマトグラフィーシステムでの逆相高速液体クロマトグラフィー分析のような絶対定量法でアルブミン標準溶液を含むために使用される場合もあります。[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Paola Bartolomeo et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 17(2), 131-137 (2006-06-03)
A semi-automated method for amino acid derivatization and analysis has been validated for use in analysis of protein biopharmaceuticals. The method includes protein hydrolysis, o-phthalaldehyde derivatization, and reversed-phase high-performance liquid chromatography analysis in a general-purpose UV-visible high-performance liquid chromatography system.