Merck
29530-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
別名:
Tenax TA 熱脱着チューブ(ガラス)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥197,000
¥197,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥197,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥197,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Tenax® TA, 35/60 mesh, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
物質
glass TD tube
認証
EPA TO-1,IP-1B
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
粒径
35/60 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • 熱脱着ガスクロマトグラフィー質量分析法を使用した大気中の 67 種類の揮発性有機化合物の測定。:この研究では、環境モニタリングと規制遵守に不可欠な大気質の広範囲スペクトル分析における Tenax® TA の有効性について概説しています(Zhu et al., 2019 doi:10.3724/SP.J.1123.2019.04043)。
  • Tenax TA および Carbotrap 300 のヘッドスペースからの受動吸着による 2-クロロベンザルマロノニトリルの痕跡のクロマトグラフィー分析。:この研究は、法医学における Tenax®TA の有用性を強調しており、微量の化学残留物の捕捉と分析は、法的および捜査目的に不可欠です(Borusiewicz、2019 doi:10.1016/j.forsciint.2019.109933)。
  • 選択された吸着管に収集され、熱脱着ガスクロマトグラフィー/質量分析によって分析された多環芳香族炭化水素の回収と反応性。:この出版物は、汚染とその健康および環境への影響に関する研究にとって重要な、複雑な有機汚染物質の効率的な捕捉と分析における Tenax® TA の役割を明示します(Wallace et al., 2019 doi:10.1016/j.chroma.2019.05.030)。
  • 熱脱着管とガスクロマトグラフィー質量分析法を用いた、空気中のジアセチルと 2,3-ペンタンジオンの職場モニタリングのための新しい方法。:この研究では、職場環境における有害な揮発性化合物をモニタリングするために Tenax® TA を利用する新しい方法について説明し、労働安全衛生基準に貢献しています(Pengelly and Brown, 2019 doi:10.1093/annweh/wxz014)。
  • 超臨界流体抽出とイオン移動度分光法の革新的な組み合わせ。:Tenax® TA を統合した新しい分析アプローチの概要を説明します。このアプローチは、化学分析の効率と感度を高め、特に研究および産業用途における複雑な混合物の分離に役立ちます(Jurado-Campos et al., 2018 doi:10.1016/j.talanta.2018.06.045)。
法的情報
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29530-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)