Merck
27049
Supelco
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥35,900
¥35,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥35,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥35,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Amber glass is useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in polypropylene and can withstand a temperature of 135°C. Includes PTFE/silicone septa which can be used with most organic solvents except chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)