物質
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
21 mm × 70 mm
容量
15 mL
フィッティング
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Vials may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.[1]
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luis F Martins et al.
Neuron, 110(24), 4090-4107 (2022-10-15)
The nervous system requires metabolites and oxygen supplied by the neurovascular network, but this necessitates close apposition of neurons and endothelial cells. We find motor neurons attract vessels with long-range VEGF signaling, but endothelial cells in the axonal pathway are
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)