Merck
20654
Supelco
Thermogreen® LB-2 セプタム 固形ディスク
diam. 11 mm ( 7/16 in.), pkg of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115718
包装
pkg of 50 ea
直径
11 mm ( 7/16 in.)
適合性
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900 & 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは、シリンジ注射システムの非常に重要なコンポーネント素です。それらは、通常、シリコンゴム、ネオプレンまたはフルオロエラストマーのようなエラストマーの自己密封材料から調製されます。これは、システムが漏らさずに試料を簡便に導入するのに適しています。不適切なセプタムは、キャピラリ注入口の高温条件下で分解し、クロマトグラムでのベースラインの乱れやゴーストピークを引き起こします。
元のThermogreen LB-1セプタムの改良版です。
  • ブリードは、広い温度範囲(100°C~350°C)にわたって著しく低く抑えられています。
  • すでに調整済みのため、すぐに使用できます。
  • ニードルは、穿通が容易で高い破裂耐性を持っています(オートサンプラーに最適です)。
  • Supelco社独自のゴムの組成です。
アプリケーション
Thermogreen® LB-2 Septa は、以下の用途に適しています:
  • GC-MS による分析中にバイアルから、固相微量抽出(SPME)繊維上への抽出又は固相微量抽出(SPME)繊維からの分析物の損失を最小限に抑えること。
  • 耐熱性セプタムは、キャリヤーガスの漏れ、異質なピーク、フタレートの混入を防止するために GC 機器で使用されています。
  • また、マイクロシリンジに起因する不可逆的な損傷を防ぐため、GC 機器では耐熱性セプタムと厚いニードルプロテクターが使用されています。
  • さらに、ガスクロマトグラフの流入サンプリングポートでも使用されています。
法的情報
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Abdullahi A Yusuf et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 13) (2018-05-20)
One of the responses that honey bee workers can make in the event of queen loss is to develop into false queens. False queens are workers that exhibit both behavioural and physiological traits similar to those of a true queen.
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)