24710
¥54,800
1 of 10
Supelco
27269
Vials, screw top, polypropylene
27262
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
27253
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
24712
Sigma-Aldrich
Z162523
29087-U
Versa Vial™
29378-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
854171
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製、1.5 mL
27422
SU860076
natural polypropylene vial
closure type screw top vial
pkg of 1000 ea
12 mm × 32 mm
0.75 mL
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Analytical Vials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.